Learn More
Kartell™ Messzylinder aus transparentem Polypropylen mit hoher Form und blauen Graduierungen, Klasse B
Die Konstruktion aus hochlichtdurchlässigem Polypropylen gewährleistet eine lange Lebensdauer, Transparenz und gute chemische Beständigkeit. Die autoklavierbaren Kartell™ Messzylinder aus Polypropylen mit hoher Form und blauen Graduierungen stellen eine kostengünstige und sichere Lösung zum Abmessen von Flüssigkeitsvolumen im Labor dar.
Marke:  Kartell™ 0256600
Artikelnummer. 12676786
  • 177.48 CHF / 6 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 06-08-2025
Beschreibung
Entspricht ISO 6706 1981 (E) und BS 5404 Teil 2 1977. Spezielles PP mit hoher Transparenz. Autoklavierbar bis 121°C für 20 Minuten, bis 100°C dauerbelastbar. Dauerhafte Graduierung.
Volumen: 1000mL
Teilung: 10mL
Höhe: 439mm
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Kartell™ Messzylinder aus transparentem Polypropylen mit hoher Form und blauen Graduierungen, Klasse B > Capacity: 1000mL