Learn More
Kartell™ Becher aus PMP (TPX™) mit niedriger Form, Klasse B
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
100 ml
500 ml
Packungsgröße:
12 Stück
Beschreibung
- Kristallklar
- Gute chemische Beständigkeit
- Dauerhafte Graduierungen, die in den Becher eingeprägt sind
- Widerstehen für kurze Zeit Temperaturen bis zu 170 °C
- Geeignet für Anwendungen mit Lebensmitteln
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Kristallklar |
| Außendurchmesser (metrisch) | 52 mm |
| Kapazität (metrisch) | 100 ml |
| Material | PMP |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für Lebensmittel geeignet |
| Höhe (metrisch) | 72 mm |
| Menge | 12 Packung |
| Typ | Becher |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Graduated | Ja |
| Mehr anzeigen |