Learn More
VITLAB™ Messzylinder aus Polypropylen mit niedriger Form, Klasse B Artikelnummer.: 11873662
Verfügbar ab: 13-11-2025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    48.55 CHF
    47.33 CHF / 12 Stück
    Sparen 1.22 CHF
    2% Rabatt
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
VITLAB™ Messzylinder aus Polypropylen mit niedriger Form, Klasse B
Artikelnummer. 11873662
2 mL, 12 Stück
Click to view available options
Graduierungen:
0,5 mL
1 ml
2 mL
5 ml
10 ml
20 ml
Packungsgröße:
12 Stück
6 Stück
Artikelnummer. 11873662
Marke: VITLAB™ 642941
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    48.55 CHF
    47.33 CHF / 12 Stück
    Sparen 1.22 CHF
    2% Rabatt
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 13-11-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Verwenden Sie diese Flaschen für Anwendungen in der Lebensmittelindustrie und zur Volumenmessung. VITLAB™ Messzylinder der Klasse B aus Polypropylen mit kurzer Form haben eine leicht ablesbare, erhabene Skala sowie Ringmarkierungen an den primären Skalierungspunkten.
  • Hochtransparenter Zylinder aus Polypropylen mit Graduierungen
  • Kalibriert (In)
  • Toleranzen gemäß Klasse B der DIN 12681/ISO 6706.
  • Wärmebelastung bis 80 °C führt nicht zur permanenten Überschreitung der Toleranzgrenzen
Spezifikation
Klasse Klasse B
Graduierungen 2 mL
Form Rund
Höhe (metrisch) 163 mm
Typ Messzylinder
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
VITLAB™ Messzylinder aus Polypropylen mit niedriger Form, Klasse B >