Learn More
VITLAB™ Zylinder aus Polypropylen mit Graduierungen und erhabener blauer Skala, Klasse B
Click to view available options
Graduierungen:
0.5 ml
1 ml
5 ml
10 ml
20 ml
Packungsgröße:
1 Stück
12 Stück
6 Stück
Beschreibung
Hohe Form, hochtransparent, mit erhabener Skala. Ringmarke an den Hauptpunkten, Sechskantfuss, justiert auf In. Toleranzen der Klasse B entsprechend DIN 12681 / ISO 6706. Thermische Belastungen bis 60°C bewirken keine bleibende Überschreitung der Toleranzgrenze. Geeignet für den Kontakt mit Lebensmitteln.
Volumen: 50mL
Toleranz: 1,00 ±ml
Teilung: 1,00mL
Höhe: 200mm
φ: 27mm
Volumen: 50mL
Toleranz: 1,00 ±ml
Teilung: 1,00mL
Höhe: 200mm
φ: 27mm
Spezifikation
Spezifikation
| Material | PP (Polypropylen) |
| Toleranz | ± 1 ml |
| Zertifizierung/Konformität | DIN 12681, ISO 6706 |
| Anzahl pro Karton | 6/Packung |
| Klasse | Klasse B |
| Durchmesser (metrisch) | 27 mm |
| Graduierungen | 1 ml |
| Fehlergrenze | ± 1 ml |
| Form | Rund |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Lebensmittelindustrie und Volumenmessung |
| Mehr anzeigen |