Learn More
VITLAB™ Zylinder aus Polypropylen mit Graduierungen und erhabener blauer Skala, Klasse B
Artikelnummer. 10028630
Click to view available options
Graduierungen:
0.5 ml
1 ml
5 ml
10 ml
20 ml
Packungsgröße:
1 Stück
12 Stück
6 Stück
Artikelnummer. 10028630
Marke: VITLAB™ 653081
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Nutzen Sie diese Messzylinder in der Lebensmittelindustrie und zum Abmessen von Volumen. VITLAB™ Messzylinder aus Polypropylen mit Graduierungen und erhabener blauer Skala, Klasse B, verfügen über eine einfach abzulesende, erhabene, blaue Skala und Ringmarkierungen an den primären Skalenpunkten.
  • Hochtransparenter Zylinder aus Polypropylen mit Graduierungen
  • Hohe Stabilität durch sechseckige Grundfläche mit Bodennoppen
  • Kalibriert (In)
  • Toleranzen gemäß Klasse B der DIN 12681/ISO 6706.
  • Wärmebelastung bis 80 °C führt nicht zur permanenten Überschreitung der Toleranzgrenzen
  • Zur Schonung der Markierungen wird die Reinigung bei maximal 60 °C empfohlen
Spezifikation
Klasse B
Graduierungen 20 ml
Fehlergrenze ±20mL
Form Rund
Skalenfarbe Blue
Base Type Hexagonal
Höhe (metrisch) 482 mm
Typ Graduierter Messzylinder