Learn More
Kartell™ PMP-Messzylinder mit hoher Form, Klasse B
Artikelnummer. 15855577
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
500 ml
Packungsgröße:
12 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
15855577 500 ml 12 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15855577 Lieferant Kartell™ Lieferanten-Nr. 0257500
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hergestellt aus TPX™ (PMP) für höchste Transparenz und ausgezeichnete thermische und chemische Beständigkeit. Kartell™ TPX™ Messzylinder mit hoher Form bieten eine erstklassige Lösung zum Abmessen von Flüssigkeiten im Labor.
  • Autoklavierbar
  • Verwendbar für Flüssigkeiten bis 170 °C
  • Mit stabilem Sechskantfuß und praktischem Ausguss
  • Keine Benetzung, kein Meniskus
  • Graduierungen in wischfester Tinte für reproduzierbare Ergebnisse
  • Geeignet für den Kontakt mit Lebensmitteln
  • Entspricht ISO 6706-1981 (E), BS 5404 Teil 2 1977
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 500 ml
Material PMP (Polymethylpenten)
Toleranz ± 5 ml
Zertifizierung/Konformität ISO 6706-1981 (E)
Klasse Klasse B
Umfang Permanente Graduierungen
Durchmesser (metrisch) 55 mm
Menge Je 1
Graduierungen 5 ml
Autoklavierbar Autoklavierbar
Max. Temperatur 170 °C
Unterteilung 5 ml
Form Zylindrisch
Zur Verwendung mit (Anwendung) Lebensmittel
Skalenfarbe Blue
Base Type Pentagonal
Höhe (metrisch) 361 mm
Typ Graduierter Messzylinder