Learn More
Hirschmann™ Messzylinder der Klasse B, Graduierung Gelbfärbung
Artikelnummer. 12562736
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
5 ml
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
5000 ml
Packungsgröße:
1 Stück
2 Stück
Artikelnummer. 12562736
Marke: Hirschmann™ 2200170
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hervorragend geeignet für präzise Flüssigkeitsmessungen sowie den Flüssigkeitstransfer im Labor. Fuchsmann-Instrumente™ Messzylinder der Klasse B und Graduierung mit gelber Färbung werden aus bruchsicherem DURAN hergestellt™ Glasröhrchen.
  • Mit Ausguss, kurze Leitung
  • Braun gefärbte Graduierung
  • Gemäß DIN EN ISO 4788
  • Korrosionsfest und beständig gegen plötzliche Temperaturwechsel
Spezifikation
Basistyp Hexagonal
Skalenfarbe Braun
Form Rund
Zertifizierung/Konformität DIN EN ISO 4788
Class B
Höhe (metrisch) 170 mm
Tolerance Metric ± 0,375 ml
Typ Graduierte Messzylinder
Material Glas
Kapazität (metrisch) 25 ml
Graduierungen 0.5 ml
Fehlergrenze 0.375