Learn More
Hirschmann™ Messzylinder der Klasse B mit Kunststoffbuchse und Schutzmanschette, blaue Graduierung
Artikelnummer. p-7162770
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Packungsgröße:
1 Stück
2 Stück
Artikelnummer. 11837373
Marke: Hirschmann™ 2260180
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hervorragend geeignet für präzise Flüssigkeitsmessungen sowie den Flüssigkeitstransfer im Labor. Die Hirschmann™ Messzylinder der Klasse B mit blauer Graduierung, Kunststoffbuchse und Schutzmanschette sind aus langlebigem DURAN™ Glasrohr gefertigt.
  • Mit Ausguss, Kunststoffbuchse und Schutzmanschette, kurze Graduierung
  • Blaue Graduierung
  • Klasse B
  • Gemäß DIN EN ISO 4788
  • Korrosionsfest und beständig gegen plötzliche Temperaturwechsel
Spezifikation
Basistyp Hexagonal
Skalenfarbe Blau
Form Rund
Zertifizierung/Konformität DIN EN ISO 4788
Class B
Höhe (metrisch) 260 mm
Tolerance Metric ± 0,75 ml
Typ Graduierte Messzylinder
Material Glas
Kapazität (metrisch) 100 ml
Graduierungen 1 ml
Fehlergrenze 0,75