Learn More
Hirschmann™ Zylinder der Klasse B aus Polypropylen mit erhabenen blauen Graduierungen
Artikelnummer. p-7162716
Click to view available options
Packungsgröße:
12 Stück
3 Stück
6 Stück
Kapazität (metrisch):
25 ml
1000 ml
Artikelnummer. 13128029
Marke: Hirschmann™ 7500160
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hervorragend geeignet für präzise Flüssigkeitsmessungen sowie den Flüssigkeitstransfer im Labor.
  • Gemäß DIN 12681/ISO 6706
  • PP
  • Erhöhte Skala
  • Hauptringgraduierung
  • Sechskantfuß
Spezifikation
Material Polypropylen
Zertifizierung/Konformität DIN 12681, ISO 6706
Anzahl pro Packung 12/Packung
Beschreibung Graduierter Zylinder, PP
Klasse Klasse B
Einwegprodukt Zum Mehrfachgebrauch
Durchmesser (metrisch) 15 mm
Graduierungen 0,2 ml
Form Rund
Zur Verwendung mit (Anwendung) Präzise Flüssigkeitsmessung und Flüssigkeitstransfer im Labor
Skalenfarbe Blue
Base Type Hexagonal
Höhe (metrisch) 145 mm
Typ Graduierter Messzylinder