Learn More
Hirschmann™ Zylinder der Klasse B aus Polypropylen mit erhabenen blauen Graduierungen
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
25 ml
1000 ml
Packungsgröße:
12 Stück
3 Stück
6 Stück
Beschreibung
- Gemäß DIN 12681/ISO 6706
- PP
- Erhöhte Skala
- Hauptringgraduierung
- Sechskantfuß
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 1000 ml |
| Material | Polypropylen |
| Zertifizierung/Konformität | DIN 12681, ISO 6706 |
| Anzahl pro Packung | 6/Packung |
| Beschreibung | Graduierter Zylinder, PP |
| Klasse | Klasse B |
| Einwegprodukt | Zum Mehrfachgebrauch |
| Durchmesser (metrisch) | 69 mm |
| Graduierungen | 10 ml |
| Unterteilung | 10 ml |
| Mehr anzeigen |