Learn More
Hirschmann™ Graduierte Zylinder der Klasse B mit blauen Graduierungen
Artikelnummer. 13128039
Click to view available options
Packungsgröße:
12 Stück
3 Stück
6 Stück
Kapazität (metrisch):
500 ml
1000 ml
Artikelnummer. 13128039
Marke: Hirschmann™ 7501175
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hervorragend geeignet für präzise Flüssigkeitsmessungen sowie den Flüssigkeitstransfer im Labor. Hirschmann™ Messzylinder der Klasse B, erhabene Skala, hergestellt aus PP.
  • Gemäß DIN 12681/ISO 6706
  • PP
  • Erhöhte Skala
  • Blaue Graduierung
  • Hauptringgraduierung
  • Sechskantfuß
Spezifikation
Klasse Klasse B
Einwegprodukt Reusable
Form Rund
Zur Verwendung mit (Anwendung) Präzise Flüssigkeitsmessung und Flüssigkeitstransfer im Labor
Skalenfarbe Blue
Base Type Hexagonal
Höhe (metrisch) 200 mm
Typ Graduierter Messzylinder