Learn More
Duran™ Messkolben aus Klarglas, Klasse B
Entwickelt für die präzise Messung vorgegebener Flüssigkeitsmengen sowie Herstellung und Lagerung von Standardlösungen.
Marke:  Duran™ 246705458
Additional Details : Gewicht : 0.49000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15260926
  • 92.90 CHF / 2 Stück
Verfügbar ab
23-04-2020
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Mit einer Graduierungsmarkierung
  • Weiße, aufgedruckte Grafik
  • Maximal empfohlene Temperatur ohne Beeinträchtigung der Genauigkeit (bei 20 °C): 250 °C
  • Temperaturbeständigkeit des PE-Stoppers: -40 °C bis +80 °C
Die Kalibrierung basiert auf dem eingefüllten Volumen (In) bei einer Referenztemperatur von +20 °C. Die Toleranzen für den Volumengehalt entsprechen der Genauigkeit für Klasse B, den Genauigkeitsgrenzen der deutschen Gewichts- und Maßvorschriften sowie den DIN- und ISO-Spezifikationen.
Spezifikation
Spezifikation
ISO 1042, USP
Polyethylen
Durchsichtig
1000 ml
Ja
2/Packung
Klasse B
NS 24/29
125 mm
Borosilikatglas, Duran Glas
300 mm