Learn More
Hirschmann™ Seitliches PTFE-Absperrhahn-Titrationsgerät aus braunem Glas, Klasse B
Artikelnummer. 10787081
Change view
Click to view available options
Enthält:
Ohne Flasche
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Enthält unitSize
10787081 Ohne Flasche 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10787081 Lieferant Hirschmann™ Lieferanten-Nr. 342037060
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Für präzise volumetrische Analysen im Labor.
  • Klasse B
  • Hergestellt aus DURAN™ Borosilikatglas für Beständigkeit gegen Chemikalien und plötzlichen Temperaturwechsel
  • Im Braunglas zum Schutz lichtempfindlicher Inhalte
  • Weiße Messskala
  • Mit Schellbach-Streifen für bessere Lesbarkeit
  • Seitlicher PTFE-Absperrhahn
  • Erhältlich mit oder ohne 2000 ml-Braunglas-Vorratsflasche
  • Gemäß DIN EN ISO 385
Spezifikation
Farbe Braun
Kapazität (metrisch) 25 ml
Länge (metrisch) Ca. 500 mm
Material Glas
Graduierungen Schritte von 0.05 ml
Zur Verwendung mit (Anwendung) Volumetrische Analyse
Enthält Ohne Flasche
Umfang Weiß
Sperrhahn lateral
Material des Sperrhahns PTFE
Toleranz ±0,045 mL
Typ Titrationsapparat
Class Klasse B
Zertifizierung/Konformität DIN EN ISO 385