Learn More
Hirschmann™ Seitlicher Absperrhahn für Titrationsgerät aus braunem Glas, Klasse B
Artikelnummer. 10490473
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
50 ml
Artikelnummer. 10490473
Marke: Hirschmann™ 342017560
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Für präzise volumetrische Analysen im Labor.
  • Klasse B
  • Hergestellt aus DURAN™ Borosilikatglas für Beständigkeit gegen Chemikalien und plötzlichen Temperaturwechsel
  • Im Braunglas zum Schutz lichtempfindlicher Inhalte
  • Weiße Messskala
  • Mit Schellbach-Streifen für bessere Lesbarkeit
  • Seitlicher Absperrhahn aus Glas
  • Erhältlich mit oder ohne 2000 ml-Braunglas-Vorratsflasche
  • Gemäß DIN EN ISO 385
Spezifikation
Farbe Braun
Kapazität (metrisch) 50 ml
Länge (metrisch) Ca. 500 mm
Material Borosilikatglas
Graduierungen Schritte von 0.1 ml
Zur Verwendung mit (Anwendung) Volumetrische Analyse
Enthält Ohne Flasche
Umfang Weiß
Sperrhahn lateral
Material des Sperrhahns Glas
Toleranz ±0,075 ml
Typ Titrationsapparat
Class Klasse B
Zertifizierung/Konformität DIN EN ISO 385