Learn More
Witeg™ Graduierte Pipetten Klasse A, spezielle Größen
Artikelnummer. 15891577
Ansicht ändern
Click to view available options
Volumen (metrisch):
7.5 ml
12 ml
Packungsgröße:
12 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisch) Packungsgröße
15891577 12 ml -
15881577 7.5 ml 12 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15891577 Lieferant Witeg™ Lieferanten-Nr. 3 535 120 BL
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    172.62 CHF
    155.36 CHF / 12 Stück
    Sparen 17.26 CHF
    9% Rabatt
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Mit Toleranzen nach DIN EN ISO 648.
  • Farbcodiert, um Verwechslungen zu vermeiden
  • Aus Kalknatronglas
  • DE-M-Markierung nach deutschem Kalibriergesetz
  • Kalibriert für die Abgabe, 5 Sekunden Wartezeit
  • Inklusive Chargenzertifikat
  • Braune Graduierung
Spezifikation
Kalibriert Ja
Kalibrierung Volumenabgabe
Zertifizierung/Konformität DIN EN ISO 648
Klasse AS
Material Kalknatronglas
Skala Ja
Graduierungsfarbe Braun
Min. Durchflusszeit 5 s
Toleranz ±0.020 ml
Volumen (metrisch) 12 ml
Typ Volumetrische Pipette