Learn More
Hirschmann™ AR™ Vollpipetten, Glas, Klasse AS, braun graduiert
Bietet ein extrem hohes Maß an volumetrischer Genauigkeit für Ihre Pipettieranforderungen. Hirschmann Instruments™ Vollpipetten der Klasse AS mit brauner Graduierung werden aus AR™ Weißglas hergestellt.
Marke: Hirschmann™ 1340170
Additional Details : Gewicht : 0.28800kg
Beschreibung
- Eine Markierung
- Gemäß DIN EN ISO 648
- Konformitätszertifiziert, mit Chargenidentifizierung mit Datum
Spezifikation
AS | |
Ja | |
6/Packung | |
25 ml | |
Volumetrische Pipette |
AR-GLAS™ | |
Braun | |
0,03 mL | |
530 mm |