Learn More
Hirschmann™ AR™ Vollpipetten, Glas, Klasse AS, braun graduiert
Artikelnummer. 10448201
Click to view available options
Volumen (metrisch):
0.5 ml
1 ml
1.5 ml
2 ml
2,5 mL
3 ml
4 mL
5 ml
6 ml
7 mL
8 mL
9 ml
10 ml
15 ml
20 ml
25 ml
30 ml
40 ml
50 ml
100 ml
Packungsgröße:
12 Stück
6 Stück
Artikelnummer. 10448201
Marke: Hirschmann™ 1340157
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bietet ein extrem hohes Maß an volumetrischer Genauigkeit für Ihre Pipettieranforderungen. Hirschmann Instruments™ Vollpipetten der Klasse AS mit brauner Graduierung werden aus AR™ Weißglas hergestellt.
  • Eine Kennzeichnung
  • Gemäß DIN EN ISO 648
  • Konformitätszertifiziert, mit datierter Chargenkennung
Spezifikation
Klasse AS
Material AR-GLAS
Skala Ja
Graduierungsfarbe Braun
Menge 12/Packung
Toleranz 0,015 mL
Volumen (metrisch) 7 mL
Länge (metrisch) 410 mm
Typ Vollpipette