Learn More
BRAND™ Klasse AS BLAUBRAND™ graduierte Pipette
Artikelnummer. 10657561 Alle ansehen Brand Produkte
Click to view available options
Graduierungen:
0,02 ml
0,1 ml
Packungsgröße:
12 Stück
Artikelnummer. 10657561
Marke: BRAND™ 27309
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die graduierte™ Pipette der Klasse AS BLAUBRAND ist vom Typ 3 und verfügt über eine Nullpunkt-Spitze.
  • AR-GLAS™
  • Typ 3 (Null oben)
  • Kalibriert auf Volumenabgabe (TD, Ex)
  • Wartezeit 5 Sekunden
  • Lieferung mit Chargennummer und zugehörigem Chargenzertifikat des Herstellers pro Verpackungseinheit.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Genauigkeit ± 0.01 ml
Aspiratorstopfen Ja
Zertifizierung/Konformität DIN EN ISO 835
Klasse AS
Beschreibung TD, Ex
Material AR-GLAS
Graduierungen 0,02 ml
Volumen (metrisch) 2 ml