Learn More
BRAND™ Klasse AS BLAUBRAND™ graduierte Pipette
Die graduierte™ Pipette der Klasse AS BLAUBRAND ist vom Typ 3 und verfügt über eine Nullpunkt-Spitze.
Marke:  BRAND™ 27710
89.40 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10473531
  • 91.65 CHF / 12 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
  • AR-GLAS™
  • Typ 3 (Null oben)
  • Kalibriert auf Volumenabgabe (TD, Ex)
  • Wartezeit 5 Sekunden
  • Lieferung mit Chargennummer und zugehörigem Chargenzertifikat des Herstellers pro Verpackungseinheit.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
± 0.01 ml
DIN EN ISO 835
TD, Ex
Ja
2 ml
Nein
AS
AR-GLAS
0,1 ml
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BRAND™ Klasse AS BLAUBRAND™ graduierte Pipette > Graduierungen: 0,1 ml