Learn More
Hirschmann™ Klasse AS Automatische Büretten DURAN™, blaue Graduierung
Artikelnummer. p-7162771
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10 ml
25 ml
50 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10763321
Marke: Hirschmann™ 3440360
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Hervorragend geeignet für das Dosieren von automatisch gemessen Mengen chemischer Lösungen im Labor. Hirschmann™ Klasse AS automatische Büretten mit blauen Graduierungen sind in einer Reihe von Kapazitäten erhältlich, die Ihren Anforderungen entsprechen.
  • Gemäß Pellet
  • Schellbach
  • Hauptringgraduierung
  • Mit blauer Graduierung
  • Gemäß DIN EN ISO 385
  • Konformitätszertifiziert, mit datierter Chargenkennung
  • Seitlicher Absperrhahn mit PTFE-Spindel, ohne Zwischenhahn
Spezifikation
Farbe Klar
Kapazität (metrisch) 10 ml
Länge (metrisch) 500 mm
Material Glas
Graduierungen 0,02 ml
Enthält 2000 ml-Vorratsflasche aus transparentem Glas
Umfang Blau
Sperrhahn lateral
Material des Sperrhahns PTFE
Toleranz ±0.02 ml
Typ Automatische Titrationsbürette
Class Klasse AS
Zertifizierung/Konformität DIN EN ISO 385