Learn More
Brand™ Messzylinder der Klasse B mit erhabener Skala, hohe Form
Artikelnummer. 10130091 Alle ansehen Brand Produkte
Click to view available options
Graduierungen:
0.2 ml
0,5 mL
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
20 ml
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
5 Stück
Artikelnummer. 10130091
Marke: Brand™ 35048
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hergestellt aus hochtransparentem Polymethypenten (PMP). Entspricht DIN 12681 und ISO 6706. BRAND™ Messzylinder der Klasse B mit geprägter Skala kann einer Exposition bis 80 °C standhalten, ohne dass die Fehlergrenzen dauerhaft überschritten werden. Die geprägte Skala löst sich beim Autoklavieren nicht ab. Der sechseckige Fuß sorgt für Stabilität und verhindert versehentliches Kippen. Der integrierte Ausguss reduziert Verschüttungen.
  • Aus hochtransparentem Polypropylen.
  • Klasse B
  • Entspricht ISO 12681 und DIN 6706.
  • Kalibriert auf Volumenaufnahme (TC, in.)
  • Exposition bis zu 80 °C bewirkt keine dauerhafte Überschreitung der Fehlergrenzwerte
  • Die geprägte Skala löst sich beim Autoklavieren nicht ab.
  • Der sechseckige Fuß sorgt für Stabilität und verhindert versehentliches Kippen.
  • Der integrierte Ausguss reduziert Verschüttungen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Klasse Klasse B
Graduierungen 2 ml
Autoklavierbar Autoklavierbar
Fehlergrenze ± 2 ml
Max. Temperatur 80 °C
Unterteilung 2 ml
Form Rund
Base Type Hexagonal
Höhe (metrisch) 315 mm
Typ Graduierter Messzylinder