Learn More
Hirschmann™ Volumetrische Pipetten der Klasse A mit braunen Graduierungen, USP
Click to view available options
Volumen (metrisch):
4 ml
6 ml
7 ml
10 ml
15 ml
Toleranz:
0,001 ml
0,01 ml
0,02 ml
0,03 ml
Länge (metrisch):
400 mm
419 mm
440 mm
500 mm
Packungsgröße:
6 Stück
Beschreibung
- Gemäß USP
- Eine Kennzeichnung
- Mit datierter Chargenkennung
Spezifikation
Spezifikation
| Klasse | A |
| Material | Kalknatronglas |
| Skala | Ja |
| Graduierungsfarbe | Braun |
| Menge | 6/Pckg. |
| Toleranz | 0,01 ml |
| Volumen (metrisch) | 7 ml |
| Länge (metrisch) | 419 mm |
| Typ | Messpipette |