Learn More
VITLAB™ PMP-Messzylinder mit hoher Form, Klasse A
Artikelnummer. 11368543
Click to view available options
Graduierungen:
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
Packungsgröße:
1 Stück
2 Stück
Kapazität (metrisch):
100 ml
500 ml
1000 ml
Artikelnummer. 11368543
Marke: VITLAB™ 65004
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die Konstruktion aus kristallklarem PMP gewährleistet optimale Sichtbarkeit. VITLab™ Hohe Messzylinder aus PMP der Klasse A sind dank ihres Sechskantbodens mit Bodennoppen besonders standfest.
  • Erhöhte Skalen- und Ringmarkierungen an den primären Skalenpunkten, kalibriertes ‘In’
  • Lot-Zertifikat mit Chargennummer und unter Prüfbedingungen ermitteltem Ist-Sollwert
  • Die daraus resultierenden Abweichungen vom Nennwert liegen deutlich unter den zulässigen Toleranzen der Klasse A nach DIN 12681 und ISO 6706
  • DE-M marked
  • Chargennummer und Herstellerjahr mit Laser eingraviert
  • Thermische Beanspruchung bis 121 °C (Autoklavieren) führt nicht zu einer dauerhaften Überschreitung der Toleranzgrenzen
Spezifikation
Material PMP (Polymethylpenten)
Toleranz ±1 ml
Zertifizierung/Konformität DIN 12681, ISO 6706
Anzahl pro Packung 2
Klasse A
Umfang Erhaben
Durchmesser (metrisch) 44 mm
Menge 2 Packung
Graduierungen 2 ml
Autoklavierbar Autoklavierbar
Fehlergrenze ±1 ml
Form Rund
Base Type Hexagonal
Höhe (metrisch) 315 mm
Typ Graduierter Messzylinder