Learn More
VITLAB™ PMP-Messzylinder mit hoher Form, Klasse A
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
100 ml
500 ml
1000 ml
Graduierungen:
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
Packungsgröße:
1 Stück
2 Stück
Beschreibung
- Erhöhte Skalen- und Ringmarkierungen an den primären Skalenpunkten, kalibriertes ‘In’
- Lot-Zertifikat mit Chargennummer und unter Prüfbedingungen ermitteltem Ist-Sollwert
- Die daraus resultierenden Abweichungen vom Nennwert liegen deutlich unter den zulässigen Toleranzen der Klasse A nach DIN 12681 und ISO 6706
- DE-M marked
- Chargennummer und Herstellerjahr mit Laser eingraviert
- Thermische Beanspruchung bis 121 °C (Autoklavieren) führt nicht zu einer dauerhaften Überschreitung der Toleranzgrenzen
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 500 ml |
| Material | PMP (Polymethylpenten) |
| Toleranz | ± 2,50 ml |
| Zertifizierung/Konformität | DIN 12681 und ISO 6706 |
| Klasse | A |
| Umfang | Erhaben |
| Durchmesser (metrisch) | 58 mm |
| Menge | Je 1 |
| Graduierungen | 5 ml |
| Autoklavierbar | Ja |
| Mehr anzeigen |