Learn More
Hirschmann™ Mischzylinder, Klasse A, mit Polyethylenstopfen und blauen Graduierungen
Beschreibung
- Blau, Hauptpunkt-Graduierung
- Mit NS-Schliff und Stopfen aus Polyethylen
- Gemäß DIN EN ISO 4788
- Korrosionsfest und beständig gegen plötzliche Temperaturwechsel
- Konformitätszertifiziert, mit datierter Chargenkennung
Spezifikation
Spezifikation
| Toleranz | ±0,5 ml |
| Material | Glas |
| Zertifizierung/Konformität | DIN EN ISO 4788 |
| Klasse | Klasse A |
| Kapazität (metrisch) | 50 ml |
| Höhe (metrisch) | 226 mm |
| Enthält | Stopfen aus Polyethylen |
| Stopfenmaterial | Polyethylen |
| Graduierungen | 1 ml |
| Basistyp | Hexagonal |
| Mehr anzeigen |