Learn More
Hirschmann™ Messzylinder, Klasse A, Schellbach-Graduierung
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
5 ml
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Packungsgröße:
1 Stück
2 Stück
Beschreibung
- Mit Ausguss, Hauptringgraduierung
- Blaue Schellbachgraduierung
- Konformitätszertifiziert, mit datierter Chargenkennung
- Gemäß DIN EN ISO 4788
- Korrosionsfest und beständig gegen plötzliche Temperaturwechsel
Spezifikation
Spezifikation
| Basistyp | Hexagonal |
| Kalibrierung | Volumenaufnahme |
| Beschreibung | Kalibriert auf Volumenaufnahme |
| Skalenfarbe | Blau |
| Form | Rund |
| Sterilität | Unsteril |
| Zertifizierung/Konformität | DIN EN ISO 4788 |
| Class | A |
| Höhe (metrisch) | 115 mm |
| Tolerance Metric | ± 0,05 ml |
| Mehr anzeigen |