Learn More
Hirschmann™ Graduierte PMP-Zylinder der Klasse A mit erhabenen blauen Graduierungen
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
250 ml
500 ml
2000 ml
Packungsgröße:
1 Stück
2 Stück
Beschreibung
- Gemäß DIN12681/ISO6706 PMP
- Erhöhte Skala
- transparent
- Hauptringgraduierung
- Sechskantfuß
- Konformität-zertifiziert
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 500 ml |
| Material | PMP |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 6706, DIN 12681 |
| Beschreibung | Graduierter Zylinder, PMP |
| Klasse | A |
| Einwegprodukt | Zum Mehrfachgebrauch |
| Durchmesser (metrisch) | 58 mm |
| Graduierungen | 5 ml |
| Form | Rund |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Präzise Flüssigkeitsmessung und Flüssigkeitstransfer im Labor |
| Mehr anzeigen |