Learn More
Hirschmann™ Graduierte PMP-Zylinder der Klasse A mit erhabenen blauen Graduierungen
Artikelnummer. 10123771
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
250 ml
500 ml
2000 ml
Packungsgröße:
1 Stück
2 Stück
Artikelnummer. 10123771
Marke: Hirschmann™ 7520186
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hervorragend geeignet für präzise Flüssigkeitsmessungen sowie den Flüssigkeitstransfer im Labor.
  • Gemäß DIN12681/ISO6706 PMP
  • Erhöhte Skala
  • transparent
  • Hauptringgraduierung
  • Sechskantfuß
  • Konformität-zertifiziert
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 250 ml
Material PMP
Zertifizierung/Konformität DIN 12681, ISO 6706
Anzahl pro Packung 2/Packung
Beschreibung Graduierter Zylinder, PMP
Klasse A
Einwegprodukt Zum Mehrfachgebrauch
Durchmesser (metrisch) 44 mm
Graduierungen 2 ml
Unterteilung 2 ml
Form Rund
Zur Verwendung mit (Anwendung) Präzise Flüssigkeitsmessung und Flüssigkeitstransfer im Labor
Skalenfarbe Blue
Base Type Hexagonal
Höhe (metrisch) 315 mm
Typ Graduierter Messzylinder