Learn More
Jaytec Glass™ One-mark Bulb Pipette, Class A
Artikelnummer. 12393458
Click to view available options
Volumen (metrisch):
80 ml
Min. Durchflusszeit:
40 bis 60 s
Toleranz:
±0,060 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 12393458
Marke: Jaytec Glass™ BJ444
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
The One-mark Class A Bulb Pipette is manufactured according to BS EN ISO 648:2008 guidelines from borosilicate or soda glass.
  • For precise measurement and delivery of a specific volume of aqueous liquid
  • Calibrated To Deliver (Ex) at +20°C reference temperature
  • Tolerances conform to Class A
  • Permanent enamel print
Spezifikation
Aspiratorstopfen No
Autoklavierbar Autoklavierbar
Kalibrierung Volumenabgabe
Zertifizierung/Konformität BS EN ISO 648:2008
Klasse A
Beschreibung BS 1583
Material Borosilicate Glass, Soda Lime Glass
Sterilität Unsteril
Zur Verwendung mit (Anwendung) To dispense a known volume of aqueous liquid
Skala Yes
Graduierungen 1
Graduierungsart One-mark
Min. Durchflusszeit 40 bis 60 s
Toleranz ±0,060 ml
Farbe Clear
Volumen (metrisch) 80 ml
Länge (metrisch) 560 mm
Typ Vollpipette
Einwegprodukt Reusable
Zur Verwendung mit (Geräte) Pipet Filler