Learn More
Hirschmann™ Braune graduierte USP-Messpipetten der Klasse A
Artikelnummer. 11741526
Click to view available options
Volumen (metrisch):
1 ml
2 ml
3 ml
8 ml
9 ml
25 ml
50 ml
100 ml
Packungsgröße:
12 Stück
6 Stück
Artikelnummer. 11741526
Marke: Hirschmann™ 134017027
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bietet ein extrem hohes Maß an volumetrischer Genauigkeit für Ihre Pipettieranforderungen.
  • Mit datierter Chargenkennung
  • Hergestellt aus Natronkalkglas aus AR-Glas™ mit einer glatten, nicht porösen Oberfläche
  • Mit Volumenmarkierung
  • Braune Graduierung
Spezifikation
Klasse A
Material AR-GLAS
Zur Verwendung mit (Anwendung) Volumetrische Genauigkeit beim Pipettieren
Skala Ja
Graduierungsfarbe Braun
Toleranz 0.03 ml
Volumen (metrisch) 25 ml
Länge (metrisch) 520 ± 10 mm