Learn More
Hirschmann™ Bernsteinfarbene Glasmesskolben Klasse A, weiße Messskala
Zum Schutz lichtempfindlicher Inhalte aus braunem Glas.
Marke:  Hirschmann™ 264017527
Additional Details : Gewicht : 1.00000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12739886
  • 63.95 CHF / 2 Stück
Verfügbar ab
30-06-2021
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Weiße Messskala
  • Klasse A
  • Mit datierter Chargenkennung
  • Standardschliff und PE-Stopfen
  • Hergestellt aus DURAN™ Borosilikatglas für hohe chemische und thermische Widerstandsfähigkeit
  • USP-zertifiziert
Spezifikation
Spezifikation
Polyethylen
50 ml
Liquid Handling von lichtempfindlichen Produkten
Geschliffen, 12/21
A
Stopfen
Bernsteinfarbig
Borosilikatglas
140 ± 5 mm
Ja
Flach