Learn More
mtRNA polymerase Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Novus Biologicals™
Codice prodotto. 18001564 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.025 mg
0.1 mg
Dimensione della confezione:
0.10mg
25µg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18001564 0.025 mg 25µg
18300326 0.1 mg 0.10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 18001564 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP3183340.025MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Verfügbar ab: 02-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Rabbit Polyclonal Antibody
mtRNA polymerase Polyclonal specifically detects mtRNA polymerase in Human∣Mouse∣Rat samples. It is validated for ELISA∣Immunocytochemistry/Immunofluorescence∣Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Antigene mtRNA polymerase
Applicazioni ELISA, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Western Blot
Classificazione Polyclonal
Concentrazione 1 mg/ml
Coniugato Unconjugated
Formulazione PBS
Alias gene APOLMTEC 2.7.7.6, DNA-directed RNA polymerase, mitochondrial, h-mtRPOL, MTRNAP, MTRPOL, polymerase (RNA) mitochondrial (DNA directed)
Specie ospite Rabbit
Immunogeno Antibody was raised against a peptide corresponding to 11 amino acids near the carboxyl terminus of human mtRNA polymerase. The immunogen is located within the last 50 amino acids of mtRNA polymerase.
Metodo di purificazione Affinity purified
Quantità 0.025 mg
Status giuridico RUO
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 5442
Target Species Human, Mouse, Rat
Content And Storage Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Forma Purified
Isotype IgG
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.