Learn More
Honeywell™ Class 1 Kunststoffkartusche A1B1E1 für organische Dämpfe und saures Gas
Leistungsstarke Atemschutzmaske mit zwei Patronen (Klasse 1) und Halbmaske.
Marke: Honeywell™ N65550032
Additional Details : Gewicht : 0.19800kg
Beschreibung
- Das leichte und flache ergonomische Design führt zu hohe Akzeptanz durch die Nutzer
- Einzigartiges gegabeltes Kopfband und Bügelstück für einfache Einstellung
- Konturierte Umkehrdichtung bietet eine hervorragende Gesichtsdichtung, die nicht unangenehm ist
- Thermoplastisches Elastomer-Material vermeidet Latexallergene, die bei preiswerten Masken häufig vorkommen
- Einzelgerät, einfach zu bedienender Vier-Punkt-Gurt mit Nackenband
- Das ergonomische Gurtdesign und das verbesserte Riemensystem passen sich perfekt an den Kopf an und bieten ein hohes Maß an Komfort.
- Das hervorragende Ausatemventil ermöglicht die Ausatmung von mehr Atemluft für kühleres und bequemeres Arbeiten
- Weniger Luftraum bedeutet weniger Einatmen von Atemluft
- Variable Dicke im Dichtungsbereich für das Nasenbein
- Filterkassetten nicht im Lieferumfang enthalten, separat bestellbar
Bestellinformation
Filterkassetten nicht im Lieferumfang enthalten, separat bestellbar
Spezifikation
Separat erhältliche Filterpatronen | |
EG-Kategorie PSA: 3, EG-Zertifikat: 251, EG-Bescheinigung: CE Ceert 251-5500 Respir-Dez 2007, EN 140, Konformitätserklärung INSPEC N65550031 | |
Thermoplastisches Elastomer | |
Chemische, Labor- und petrochemische Industrie |
Doppelpatrone: Klasse 1 | |
Grau | |
M | |
4-Punkt-Kopfgurt |