Learn More
Honeywell™ Class 1 Kunststoffkartusche A1B1E1 für organische Dämpfe und saures Gas
Artikelnummer. 15816635
Ansicht ändern
Click to view available options
Schützt vor organischen Dämpfen und saurem Gas
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer.
15816635 Schützt vor organischen Dämpfen und saurem Gas
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15816635 Lieferant Honeywell™ Lieferanten-Nr. N06575003L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    16.80 CHF
    13.23 CHF / 1 Paare
    Sparen 3.57 CHF
    21% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Die A1B1E1-Kartusche ist Teil der großen Auswahl an Kartuschen, die für viele Anwendungen zum Schutz vor vielen gefährlichen Gasen und Dämpfen angeboten werden. Das Sortiment bietet hohe Qualität und einen kostengünstigen Schutz.
  • Schützt vor organischen Dämpfen und saurem Gas
  • Ausgezeichnete Filtrationseffizienz über einen längeren Zeitraum
  • Niedriges Profil und geringes Gewicht für optimalen Komfort
  • Niedriges Profil behindert das Sichtfeld nicht
  • Der Gewindeanschluss ist einfach anzubringen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kartuschentyp Kunststoffpatrone der Klasse 1
Zertifizierung/Konformität EG-Kategorie PSA: 3, QS: ISO 9001/2000, EG-Zertifizierung: 2259, EG-Bescheinigung: 2259, EN 2259
Zur Verwendung mit (Anwendung) Schützt vor organischen Dämpfen und sauren Gasen
Menge 6 Paar/Karton, 8 Schachteln/Karton.
Gewicht (metrisch) 103,9 g