Learn More
Honeywell™ Class 1 Kunststoffkartusche A1B1E1 für organische Dämpfe und saures Gas
Click to view available options
Größe:
Groß
Klein
M
Packungsgröße:
1 Stück
12 Stück
Beschreibung
- Das leichte und flache ergonomische Design führt zu hohe Akzeptanz durch die Nutzer
- Einzigartiges gegabeltes Kopfband und Bügelstück für einfache Einstellung
- Konturierte Umkehrdichtung bietet eine hervorragende Gesichtsdichtung, die nicht unangenehm ist
- Thermoplastisches Elastomer-Material vermeidet Latexallergene, die bei preiswerten Masken häufig vorkommen
- Einzelgerät, einfach zu bedienender Vier-Punkt-Gurt mit Nackenband
- Das ergonomische Gurtdesign und das verbesserte Riemensystem passen sich perfekt an den Kopf an und bieten ein hohes Maß an Komfort.
- Das hervorragende Ausatemventil ermöglicht die Ausatmung von mehr Atemluft für kühleres und bequemeres Arbeiten
- Weniger Luftraum bedeutet weniger Einatmen von Atemluft
- Variable Dicke im Dichtungsbereich für das Nasenbein
- Filterkassetten nicht im Lieferumfang enthalten, separat bestellbar
Bestellinformation
Filter cartridges not included, available for order separately
Spezifikation
Spezifikation
| Kartusche/Filter | Separat erhältliche Filterpatronen |
| Kartuschentyp | Doppelpatrone: Klasse 1 |
| Zertifizierung/Konformität | EG-Kategorie PSA: 3, EG-Zertifikat: 251, EG-Bescheinigung: CE Ceert 251-5500 Respir-Dez 2007, EN 140, Konformitätserklärung INSPEC N65550031 |
| Farbe | Grau |
| Material | Thermoplastisches Elastomer |
| Größe | M |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Chemische, Labor- und petrochemische Industrie |
| Enthält | 4-Punkt-Kopfgurt |