Learn More
Honeywell™ N7700 Klasse 1 Halbmasken-Atemschutzgerät
Artikelnummer. 15856845
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
M
L
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Packungsgröße
15856845 M 1 Stück
15866845 L 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15856845 Lieferant Honeywell™ Lieferanten-Nr. N65770032
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    46.20 CHF
    26.23 CHF / 1 Stück
    Sparen 19.97 CHF
    43% Rabatt
Verfügbar ab: 28-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hochleistungs-Halbmaske mit leichtem, flachem Design.
  • Gesichtsstück zu 100 % aus hypoallergenem Silikon für höchsten Tragekomfort
  • Der Vier-Punkt-Kabelbaum mit Tragegurt ist einfach zu bedienen und sein ergonomisches Design sowie das verbesserte Aufhängungssystem bieten eine optimale Passform und ein hohes Maß an Tragekomfort
  • Weniger Luftraum bedeutet weniger Einatmen von Atemluft
  • Schnelle Demontage und Reinigung mit austauschbaren Teilen
  • Mit dem erstklassigen Ausatemventil kann mehr Atemluft ausgeatmet werden, damit Mitarbeiter von kühlendem, bequemem Tragekomfort profitieren
  • Die variable Dicke im Dichtungsbereich passt sich der Nasenbrücke an und sorgt so für zusätzlichen Tragekomfort und eine optimale Passform
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität EG-Kategorie PSA: 3, EG-Zertifikat: 250, EG-Bescheinigung, EN 140
Farbe Schwarz
Material Silikondichtung
Produkttyp Atemschutz-Halbmaske
Größe M
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für zahlreiche Anwendungen geeignet
Befestigungsform 4-Punkt