Learn More
Analyten C Interferenzanalyse-Standard für ICP/MS, SPEX CertiPrep™
Artikelnummer. 15678255 Alle ansehen SPEX Certiprep Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
125 ml
Packungsgröße:
125 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15678255 125 ml 125 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15678255 Lieferant SPEX Certiprep Lieferanten-Nr. CLINTB3N
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    392.99 CHF
    328.60 CHF / 125 Milliliter
    Sparen 64.39 CHF
    16% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Includes
NIST-konformes Analysenzertifikat, akkreditiert gemäß ISO/IEC 17025 und ISO/IEC Guide34, Sicherheitsdatenblatt
Zertifiziert gemäß ISO/IEC 34-Leitfaden, zertifiziertes NIST-Traceable-Referenzmaterial
Anorganischer Standard für AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte
AnalytKonzentration
Ag2μg/ml
As2μg/ml
Ba2μg/ml
Be2μg/ml
Cd2μg/ml
Co2μg/ml
Cr2μg/ml
Cu2μg/ml
Mn2μg/ml
Ni2μg/ml
Pb2μg/ml
Sb2μg/ml
Se2μg/ml
Tl2μg/ml
V2μg/ml
Zn2 μg/ml
Certifications
Akkreditiert durch A2 LA für ISO/IEC17025 und ISO/IEC Guide34 und zertifiziert durch UL-DQS gemäß ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA-konform
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Analyte B3 ohne Quecksilber
Namenshinweis Für ILM05.2, ICP/MS; Ohne Quecksilber
Verpackung Dreifach gelaugte LDPE-Flasche
CAS 7440-41-7, 7732-18-5, 7440-28-0, 7440-22-4, 7440-43-9
Concentration or Composition Notes Bis zu 68 Elemente werden mit gefundenen Werten für ICP und ICP-MS-Standards gescannt. Der gefundene Wert der Spuren metallischer Verunreinigungen wird im Analysezertifikat angegeben.
CAS Max. % 0.9, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Silber, Arsen, Barium
Verfahren ICP-MS
Zur Verwendung mit (Geräte) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte
Lösungstyp Standardlösung
Typ ICP/ICP-MS-Standard
Element Ag, As, Ba
Solvent or Matrix 2% HNO3/TR Tarte. Säure/TR HF
Menge 125 ml
Güte PPT
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 2 mg/l
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Analytes C (For ILM 05.2)
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P362+P364-Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: nitric acid, hydrofluoric acid
Produkt nur für den Laborgebrauch