Beschreibung
- Multiplex für bis zu 8 Proben
- Setzen Sie die Probenfläschchen einfach in das Tablett der Station und legen Sie die Claristep™ Filter darüber.
- Nachdem die Probe in das Reservoir des Claristep™ Filters gefüllt wurde, wird der Deckel der Station von Hand geschlossen und die Flüssigkeit gefiltert.
- Weiß
Spezifikation
Spezifikation
| Kitinhalt | Einzeltablett und Station |
| Inhalt und Lagerung | Raumtemperatur |
| Menge | Je 1 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | HPLC (Hochleistungsflüssigchromatographie) |
| Ziel | Analytische Probenvorbereitung, Klärung |
| Typ | Werkzeuge und Zubehör |
| Ausreichend für | Proteinaufreinigung |
| Format | 8-Well-Streifen |
| Kapazität (metrisch) | 600 μL |