Beschreibung
Includes
Nur Einzeltablett
- Multiplex für bis zu 8 Proben
- Keine Vakuumquelle erforderlich
- Keine Stromversorgung erforderlich
- Gelb
Spezifikation
Spezifikation
| Kitinhalt | Nur Einzeltablett |
| Inhalt und Lagerung | Raumtemperatur |
| Menge | Je 1 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | HPLC (Hochleistungsflüssigchromatographie) |
| Typ | Werkzeuge und Zubehör |
| Ausreichend für | Analytische Probenvorbereitung, Klärung |
| Format | 8-Well-Streifen |
| Kapazität (metrisch) | 600 μL |