Learn More
Phenomenex™ Claricep™ Silica Flash Columns, Spherical Media, Particle Size 20 μm
Artikelnummer. 31749101 Alle ansehen Phenomenex Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Säulenbettgewicht (metrisch):
4 g
12 g
20 g
40 g
80 g
120 g
220 g
330 g
800 g
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
20 Stück
5 Stück
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Säulenbettgewicht (metrisch) Packungsgröße
31749101 20 g 20 Stück
31741455 4 g 20 Stück
31748981 12 g 20 Stück
31743788 40 g 10 Stück
31748440 80 g 5 Stück
31744969 120 g 5 Stück
31745822 220 g 1 Stück
31741522 330 g 1 Stück
31743928 800 g 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Artikelnummer. 31749101 Lieferant Phenomenex™ Lieferanten-Nr. SS1200200
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 06-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Available in two flash media (irregular and spherical) with multiple chemistries, Claricep columns are optimized for resolution and high loading capacity. The deactivated silica surface promotes compound stability, excellent peak shape and high performance for both acidic and basic compounds.
  • Brand: Claricep
  • Technique: FLASH
  • Separation Mode: Normal Phase
  • Phase: Silica
  • Particle Type: Spherical
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ Flash Column
Säulenbettgewicht (metrisch) 20 g
Menge 20 Pk.