Learn More
Phenomenex™ Claricep™ I-Serie aufschraubbare C18-Flash-Säule, sphärisches Material, Partikelgröße 40 bis 60 μm
Artikelnummer. 31748243 Alle ansehen Phenomenex Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Säulenbettgewicht (metrisch):
20 g
40 g
80 g
120 g
Packungsgröße:
10 Stück
20 Stück
5 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Säulenbettgewicht (metrisch) Packungsgröße
31748243 80 g 5 Stück
31744568 20 g 20 Stück
31745526 40 g 10 Stück
31742521 120 g 5 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 31748243 Lieferant Phenomenex™ Lieferanten-Nr. SNSO2400800
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 01-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Claricep-Säulen sind mit zwei Flash-Medien (unregelmäßig und sphärisch) und in mehreren chemischen Ausführungen erhältlich und für hohe Trennleistung und hohe Beladungskapazität optimiert. Die deaktivierte Silica-Oberfläche fördert die Stabilität der Verbindungen, eine ausgezeichnete Peakform und eine hohe Leistung sowohl für saure als auch für basische Verbindungen.
  • Marke: Claricep
  • Verfahren: FLASH
  • Trennmodus: Umgekehrte Phase
  • Phase: C18
  • Partikeltyp: Kugelförmig
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ Flash-Säule
Säulenbettgewicht (metrisch) 80 g
Menge 5 Pk.