Learn More
Phenomenex™ Claricep™ HILIC Flash Columns, Spherical Media, Particle Size 20 to 35 μm, Pore Size 60 Å
Artikelnummer. 31749014 Alle ansehen Phenomenex Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Säulenbettgewicht (metrisch):
12 g
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Säulenbettgewicht (metrisch) Packungsgröße
31749014 12 g 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 31749014 Lieferant Phenomenex™ Lieferanten-Nr. SH1300120
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 06-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Available in two flash media (irregular and spherical) with multiple chemistries, Claricep columns are optimized for resolution and high loading capacity. The deactivated silica surface promotes compound stability, excellent peak shape and high performance for both acidic and basic compounds.
  • Brand: Claricep
  • Technique: FLASH
  • Separation Mode: Hydrophilic Interaction
  • Phase: HILIC
  • Particle Type: Spherical
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ Flash Column
Säulenbettgewicht (metrisch) 12 g