Learn More
Phenomenex™ Claricep™ leere aufschraubbare Flash-Säulen mit Schnappverschluss und 2 Fritten
Artikelnummer. 31748973 Alle ansehen Phenomenex Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Säulenbettgewicht (metrisch):
12 g
80 g
120 g
220 g
330 g
800 g
1.5 kg
3 kg
5 kg
Packungsgröße:
1 Stück
20 Stück
5 Stück
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Säulenbettgewicht (metrisch) Packungsgröße
31748973 80 g 5 Stück
31744533 12 g 20 Stück
31741561 120 g 5 Stück
31742892 1.5 kg 1 Stück
31746839 220 g 1 Stück
31747800 3 kg 1 Stück
31743636 330 g 1 Stück
31742993 5 kg 1 Stück
31741927 800 g 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Artikelnummer. 31748973 Lieferant Phenomenex™ Lieferanten-Nr. FCH080H
Verfügbar ab: 16-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Claricep-Säulen sind mit zwei Flash-Medien (unregelmäßig und sphärisch) und in mehreren chemischen Ausführungen erhältlich und für hohe Trennleistung und hohe Beladungskapazität optimiert. Die deaktivierte Silica-Oberfläche fördert die Stabilität der Verbindungen, eine ausgezeichnete Peakform und eine hohe Leistung sowohl für saure als auch für basische Verbindungen.
  • Marke: Claricep
  • Technik: Zubehör
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ Leere Kartusche
Säulenbettgewicht (metrisch) 80 g
Menge 5 Pk.