Learn More
Phenomenex™ Claricep™ Empty Screw-On Flash Columns with Luer Lock and 2 Frits
Artikelnummer. 31748122 Alle ansehen Phenomenex Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Säulenbettgewicht (metrisch):
20 g
40 g
80 g
120 g
Packungsgröße:
10 Stück
20 Stück
5 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Säulenbettgewicht (metrisch) Packungsgröße
31748122 20 g 20 Stück
31747062 40 g 10 Stück
31745457 80 g 5 Stück
31747379 120 g 5 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 31748122 Lieferant Phenomenex™ Lieferanten-Nr. FCH020S
Verfügbar ab: 12-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Available in two flash media (irregular and spherical) with multiple chemistries, Claricep columns are optimized for resolution and high loading capacity. The deactivated silica surface promotes compound stability, excellent peak shape and high performance for both acidic and basic compounds.
  • Brand: Claricep
  • Technique: Accessory
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ Empty Cartridge
Säulenbettgewicht (metrisch) 20 g
Menge 20 Pk.