Learn More
Phenomenex™ Claricep™ leere Flash-Säulen, Komplettset mit 2 Fritten
Artikelnummer. 31742277 Alle ansehen Phenomenex Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Säulenbettgewicht (metrisch):
3 kg
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Säulenbettgewicht (metrisch) Packungsgröße
31742277 3 kg 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 31742277 Lieferant Phenomenex™ Lieferanten-Nr. FCH5000I
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Claricep-Säulen sind mit zwei Flash-Medien (unregelmäßig und sphärisch) und in mehreren chemischen Ausführungen erhältlich und für hohe Trennleistung und hohe Beladungskapazität optimiert. Die deaktivierte Silica-Oberfläche fördert die Stabilität der Verbindungen, eine ausgezeichnete Peakform und eine hohe Leistung sowohl für saure als auch für basische Verbindungen.
  • Marke: Claricep
  • Technik: Zubehör
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ Leere Kartusche
Säulenbettgewicht (metrisch) 3 kg