Learn More
Phenomenex™ Claricep™ CS-Silica-Flash-Säulen, unregelmäßiges Material, Partikelgröße 40 bis 60 μm
Alle ansehen Phenomenex ProdukteBeschreibung
- Marke: Claricep
- Verfahren: FLASH
- Partikeltyp: Unregelmäßig
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Flash-Säule |
| Säulenbettgewicht (metrisch) | 40 g |
| Menge | 10 Pk. |