Learn More
Phenomenex™ Claricep™ C18 Flash Columns, Spherical Media, Particle Size 20 to 35 μm, Pore Size 100 Å
Artikelnummer. 31748559 Alle ansehen Phenomenex Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Säulenbettgewicht (metrisch):
4 g
12 g
20 g
40 g
80 g
120 g
220 g
330 g
800 g
1.5 kg
3 kg
Menge:
1 Ea.
10 Pk.
20 Pk.
5 Pk.
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
20 Stück
5 Stück
16 product options available for selection
Product selection table with 16 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Säulenbettgewicht (metrisch) Menge Packungsgröße
31748559 80 g 5 Pk. 5 Stück
31744135 4 g 20 Pk. -
31747781 4 g 1 Ea. 1 Stück
31745607 12 g 20 Pk. 20 Stück
31743172 20 g 20 Pk. 20 Stück
31743484 20 g 1 Ea. 1 Stück
31742853 40 g 10 Pk. 10 Stück
31745722 40 g 1 Ea. 1 Stück
31746746 80 g 1 Ea. 1 Stück
31747411 120 g 5 Pk. 5 Stück
31746374 120 g 1 Ea. 1 Stück
31748230 1.5 kg 20 Pk. 1 Stück
31746141 220 g 20 Pk. -
31741938 3 kg 20 Pk. 1 Stück
31741502 330 g 20 Pk. 1 Stück
31747169 800 g 20 Pk. 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 16 options available.
16 options
Artikelnummer. 31748559 Lieferant Phenomenex™ Lieferanten-Nr. SO2300800
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Available in two flash media (irregular and spherical) with multiple chemistries, Claricep columns are optimized for resolution and high loading capacity. The deactivated silica surface promotes compound stability, excellent peak shape and high performance for both acidic and basic compounds.
  • Brand: Claricep
  • Technique: FLASH
  • Separation Mode: Reversed Phase
  • Phase: C18
  • Particle Type: Spherical
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ Flash Column
Säulenbettgewicht (metrisch) 80 g
Menge 5 Pk.