Learn More
Phenomenex™ Claricep™ C18(2) Flash-Säulen, sphärisches Material, Partikelgröße 20 bis 35 μm
Artikelnummer. 31749167 Alle ansehen Phenomenex Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Säulenbettgewicht (metrisch):
4 g
12 g
20 g
40 g
80 g
120 g
330 g
800 g
1.5 kg
3 kg
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
20 Stück
5 Stück
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Säulenbettgewicht (metrisch) Packungsgröße
31749167 800 g 1 Stück
31747289 4 g 20 Stück
31744631 12 g 20 Stück
31741453 20 g 20 Stück
31744067 40 g 10 Stück
31743453 80 g 5 Stück
31745852 120 g 5 Stück
31743091 1.5 kg 1 Stück
31742029 3 kg 1 Stück
31742490 330 g 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Artikelnummer. 31749167 Lieferant Phenomenex™ Lieferanten-Nr. SO2308002
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 01-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Claricep-Säulen sind mit zwei Flash-Medien (unregelmäßig und sphärisch) und in mehreren chemischen Ausführungen erhältlich und für hohe Trennleistung und hohe Beladungskapazität optimiert. Die deaktivierte Silica-Oberfläche fördert die Stabilität der Verbindungen, eine ausgezeichnete Peakform und eine hohe Leistung sowohl für saure als auch für basische Verbindungen.
  • Marke: Claricep
  • Verfahren: FLASH
  • Trennmodus: Umgekehrte Phase
  • Phase: C18
  • Partikeltyp: Kugelförmig
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ Flash-Säule
Säulenbettgewicht (metrisch) 800 g
Menge Je 1