Learn More
Phenomenex™ Claricep™ AQ C18 Flash Columns, Spherical Media, Particle Size 40 to 60 μm
Artikelnummer. 31748633 Alle ansehen Phenomenex Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Säulenbettgewicht (metrisch):
4 g
12 g
20 g
40 g
80 g
120 g
330 g
1.5 kg
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
20 Stück
5 Stück
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Säulenbettgewicht (metrisch) Packungsgröße
31748633 12 g 20 Stück
31743888 4 g 20 Stück
31742082 20 g 20 Stück
31747197 40 g 10 Stück
31748027 80 g 5 Stück
31747119 120 g 5 Stück
31741446 1.5 kg 1 Stück
31743867 330 g 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 31748633 Lieferant Phenomenex™ Lieferanten-Nr. SQ2400120
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 06-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Available in two flash media (irregular and spherical) with multiple chemistries, Claricep columns are optimized for resolution and high loading capacity. The deactivated silica surface promotes compound stability, excellent peak shape and high performance for both acidic and basic compounds.
  • Brand: Claricep
  • Technique: FLASH
  • Separation Mode: Reversed Phase
  • Phase: AQ C18
  • Particle Type: Spherical
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ Flash Column
Säulenbettgewicht (metrisch) 12 g
Menge 20 Pk.