Learn More
Kartell™ Klammern für Glasgelenke
Kunststoffklammern für den sicheren Anschluss konischer Normschliffe aus Glas
Marke:  Kartell™ 3101900
Additional Details : Gewicht : 0.01200kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15875577
  • 37.30 CHF / 10 Stück
Verfügbar ab: 05-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Korrosionsbeständig
  • Zerkratzen Sie das Glas nicht
  • Erhältlich in verschiedenen Farben je nach Abmessungen
  • Autoklavierbar
Spezifikation
Spezifikation
10/Packung
POM (Polyoxymethylen)
10/19
Schwarz